Learn More
Acenaphthen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449130
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449130 250 g 250 Gramm
15483097 50 g 50 Gramm
11439130 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449130 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14922.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Acenaphthene is used in the preparation of naphthalene dicarboxylic anhydride, which is used as a precursor to dyes and optical brighteners. Further, it is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and in plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acenaphthene wird bei der Herstellung von Naphthalin-Dicarbonsäurenanhydrid verwendet, das als Vorläufer von Farbstoffen und optischen Aufhellern verwendet wird. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und in Kunststoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Benzol, Toluol, Eisessigsäure und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Erdalkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-32-9
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003807
InChI-Schlüssel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC-Name 1,2-Dihydroacenaphthylen
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthene
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Dichte 1.15
Siedepunkt 278°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 386081
Merck Index 14,28
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,benzene,tolune,glacial acetic acid and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%