Learn More
Acenaphthenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495457
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495457 5 g 5 Gramm
11405467 25 g 25 Gramm
11394619 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23466.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.178 g/mol
Acenaphthenequinone is used in the preparation of acetylcholinesterase inhibitory agents. It is also used in the preparation of turn-on sensors for cysteine/homocysteine and its application in bioimaging. Further, it is used as an intermediate in manufacturing of dyes and pharmaceuticals. In addition to this, it is used in chemical research as a drug and therapeutic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acenaphthenequinon wird bei der Herstellung von Acetylcholinesterase-Hemmstoffen verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von Einschaltsensoren für Cystein/Homocystein und dessen Anwendung in der Biobildgebung eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet. Außerdem wird es in der chemischen Forschung als Wirkstoff und therapeutisches Mittel eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-86-0
Summenformel C12H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.178
MDL-Nummer MFCD00003805
InChI-Schlüssel AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC-Name Acenaphthylen-1,2-Dion
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthenequinone
Schmelzpunkt 253°C to 262°C
Menge 5 g
Beilstein 879172
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 95%