Learn More
Acenaphthenchinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10677432 25 g Glasflasche 25 Gramm
10579443 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677432 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102190250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-86-0
Summenformel C12H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00003805
InChI-Schlüssel AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC-Name Acenaphthylen-1,2-Dion
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthenequinone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 257.0°C to 263.0°C
Farbe Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 07, 744
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,benzene,soluble in ligroin
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver und Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acenaphthenequinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.