Learn More
Acenaphthylen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acenaphthylene |
| CAS | 208-96-8 |
| Summenformel | C12 H8 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H |
| SMILES | C1=Cc2cccc3cccc1c23 |
| IUPAC-Name | Acenaphthylen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.19 |
| Formelmasse | 152.0626 |