Learn More
Acenaphthylen, TRC
Artikelnummer. 30323450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323450 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13075025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Summenformel C12 H8
Menge 25 g
Synonym Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
InChI-Formel InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC-Name Acenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0626