Learn More
Acepromazin-Maleat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acepromazine Maleate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 442.1562 |
| Reinheit (%) | >95% |