Learn More
Acesulfam-Kalium, Mikromol
Artikelnummer. 30461542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461542 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461542 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1093.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acesulfam-Kalium, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acesulfame potassium
CAS 55589-62-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acesulfame potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 N O4 S . K
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acesulfame potassium, Potassium 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-olate 2,2-dioxide, 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (1:1), 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
IUPAC-Name Kalium;6-Methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2λ ^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
Menge 250 mg
Formelmasse 200,9498 g/mol