Learn More
Acesulfam-Kalium, TRC
Artikelnummer. 17989584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989584 1 g 1 Gramm
30006522 10 g 10 Gramm
17967284 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17989584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1325001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55589-62-3
Summenformel C4 H4 N O4 S . K
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
Synonym 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, Acesulfame potassium, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
IUPAC-Name Kalium; 6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2λ^{6}-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acesulfame potassium
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formelmasse 200.9498
Reinheit (%) >95%