Learn More
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10588650 1 L Glasflasche 1 Liter
10706321 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10687432 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10588650
Marke: Thermo Scientific Acros 102220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105-57-7 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-57-7
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00009243
InChI-Schlüssel DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietano
PubChem CID 7765
IUPAC-Name 1,1-Diethoxyethan
SMILES CCOC(C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetal
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -100.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 103.0°C
Flammpunkt −21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.3790 to 1.3850
Menge 1 L
Beilstein 01, 603
Merck Index 15, 39
Relative Dichte 0.825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 46g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,soluble in heptane,methylcyclohexane,,ethyl acetate,propyl-,isopropyl-,butyl-,,isobutyl alcohol
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.