Learn More
CPC Colder Products Company™ Kupplung aus Delrin Acetal für Paneleinbau
Artikelnummer. 11910257
Ansicht ändern
Click to view available options
Passt für Schlauchmaterial: 3.2 mm Innendurchm.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11910257 Passt für Schlauchmaterial: 3.2 mm Innendurchm.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Artikelnummer. 11910257 Lieferant CPC Colder Products Company™ Lieferanten-Nr. 4202V
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Aus Messing gefertigt. Colder Products Company™ LC Serie Schlauchkupplungen mit Stecktüllen ohne Ventil sind robust gebaut, aus verchromtem Messing hergestellt und eignen sich für die Plattenmontage
  • Material: Messing
  • Bereich: -40 °F bis 180 °F (-40 °C bis 82 °C)
  • Druckbereich: Vakuum bis 250 psi, 17.3 bar
  • Montage: Platinenmontage
  • Ventiloption: Ohne Ventil
Spezifikation
Beschreibung Passt für Schlauchmaterial: Innendurchmesser 3,2mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Acetal/Delrin
Zur Verwendung mit 3.2 mm Innendurchm.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Maximaler Druck 8 bar bei 25 °C
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Platinenmontiertes Gewinde