Learn More
Cytiva Column clamp o.d. 10 21 mm,
Zur Verwendung mit ÄKTA™ Avant und Pure Chromatographiesystemen. Die Cytiva POM-Säulenklammer ist ein Halter aus Acetalplastik (POM), der problemlos in ein ÄKTA-Schienensystem eingesetzt werden kann, um Säulen mit einem Außendurchmesser von 10–21 mm zu halten
Marke: Cytiva 28-9563-19
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12800kg
Beschreibung
- Packung mit fünf (5) Säulenklammern, die Säulen mit 10–21 mm Außendurchmesser halten
- Einfache Befestigung an ÄKTA™ Avant oder ÄKTA™ Pure Geräten mit dem Schienensystem:
- Drücken Sie die inneren Endlaschen der Klammer zusammen
- Setzen Sie das zusammengedrückte Ende in die Schiene des Gerätes ein
- Drehen Sie die Klammer um 90 °, und lassen Sie los
Spezifikation
Säulenklemme | |
5er-Pckg. | |
Acetal-Kunststoff (POM) |
Für Säulen mit 10 bis 21 mm Durchmesser | |
Für ÄKTA Avant oder ÄKTA Pure mit dem Schienensystem |