Learn More
Cole-Parmer™ Gerader Azetal-Schlauchanschluss-Einsatz für Schnellkupplung
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 0,25 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Acetal |
| Gesamtlänge (metrisch) | 6,35 cm |
| Zur Verwendung mit | Für 0,25 in. Schlauch-ID |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 82 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82 °C |
| Produkttyp | Schlauchanschluss-Einsatz für Schnellkupplung |