Learn More
Acetaldehyd 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322342 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30322342 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10011000WA1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde
CAS 75-07-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetaldehyde
Versandbedingung -18 °C
Summenformel C2 H4 O
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
SMILES CC=O
IUPAC-Name Acetaldehyd
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
Menge 1 mL
Formelmasse 44,0262 g/mol