Learn More
Acetaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314333 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314333 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV10011300AL100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 N4 O4
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-[(E)-ethylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 224.17
Menge 5 mL
Formelmasse 224,0546 g/mol