Learn More
Acetaldehyd-2,4-Dinitrophenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30327852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1327001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Summenformel C8 H8 N4 O4
Menge 1 g
Synonym Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-[(E)-ethylidenamino]-2,4-dinitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 224.17
Formelmasse 224.0546