Learn More
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer, TRC
Artikelnummer. 30133196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133196 25 g 25 Gramm
17972945 5 g 5 Gramm
17922075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13274325G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58052-80-5
Summenformel C6H21N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Synonym Hexahydro-2,4,6-trimethyl s-Triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate
IUPAC-Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
SMILES CC(NC(C)N1)NC1C.[3H2O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde Ammonia Trimer
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2