Learn More
Acetaldehyde-d4 Diethyl Acetal, CDN
Artikelnummer. 30319271
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30319271 0.25 g 0.25 Gramm
30311789 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319271
Marke: CDN CDND51340.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4
CAS 352438-71-2
Summenformel C6 D4 H10 O2
Menge 0.25 g
Synonym Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OCC)OCC
IUPAC-Name 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-diethoxyethane
Molekulargewicht (g/mol) 122.199
Formelmasse 122.124 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity