Learn More
Acetaldehyddimethylacetal, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081119
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11494343
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10939.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 534-15-6 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetaldehyd-Dimethylacetal kann zur Herstellung von Glukosid-Derivaten von Steganol verwendet werden. Kann als Polymerlösungsmittel für die Verkapselung von wasserlöslichem Modellprotein, Rinderserumalbumin in biologisch abbaubarer Poly(D,L-Milchsäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1000 mg/ml bei 25 °C), Alkoholen, Chloroform, Äther und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 534-15-6
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00008493
InChI-Schlüssel SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
PubChem CID 10795
IUPAC-Name 1,1-Dimethoxyethan
SMILES CC(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt -113°C
Dichte 0.852
Siedepunkt 63°C to 65°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.367
Menge 25 g
UN-Nummer UN2377
Beilstein 1697039
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3226
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde dimethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1-Dimethoxyethane