Learn More
Acetaldehyd, 5000μ g/ml in Wasser, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329167 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16329167 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16329167 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1255K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Acetaldehyd75-07-05000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 75-07-0, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetaldehyde
Summenformel C2H4O
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC=O
Element Acetaldehyde
IUPAC-Name Acetaldehyd
Solvent or Matrix H2O
Molekulargewicht (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:15343
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch