Learn More
Acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30041144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041144 100 g 100 Gramm
18000080 1 g 1 Gramm
17919969 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA132600100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-07-0
Summenformel C2 H4 O
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
Synonym Acetaldehyde (8CI, 9CI, ACI), Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, MeSH ID: D000079, NSC 7594
IUPAC-Name Acetaldehyd
SMILES CC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Formelmasse 44.0262