missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetaldoxime, Syn + Anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7080906
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403374 50 g 50 Gramm
11413374 250 g 250 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11403374

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10640.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Acetaldoxim wird als Sauerstoff-Scavenger im Kesselwasser eingesetzt. Es wird auch als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es ist an der Umlagerungsreaktion zur Herstellung von Acetamid unter Verwendung von Nickel(II)acetat als Katalysator beteiligt. Es dient als Vorstufe zur Herstellung einer heterocyclischen Verbindung wie Spiroisoxazolin. Darüber hinaus wird es zur Herstellung alkylierter (Z)-Oxime durch Deprotonierung und anschließende Reaktion mit Benzylbromid verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Ether.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 107-29-9
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
MDL-Nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI-Schlüssel FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC-Name (NZ)-N-Ethylidenhydroxylamin
SMILES C\C=N\O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetaldoxime
Namenshinweis syn + anti
Dichte 0.969
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.426
Menge 50 g
UN-Nummer UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 59.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.