Learn More
Acetaldoxim, TRC
Artikelnummer. 30325997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325997 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13261025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldoxime
CAS 107-29-9
Summenformel C2H5NO
Menge 25 g
Synonym Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
SMILES C\C=N\O
IUPAC-Name (NE)-N-ethylidenHydroxylamin
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
Formelmasse 59.0371