Learn More
Acetaldoxim, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Summenformel | C2H5NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | C\C=N\O |
| IUPAC-Name | (NE)-N-ethylidenHydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 59.07 |
| Formelmasse | 59.0371 |