missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetamide-2,2,2-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Summenformel | C2 D3 H2 N O |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7 CI, 8 CI, 9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N |
| IUPAC-Name | 2,2,2-trideuterioacetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 62.09 |
| Formelmasse | 62.0559 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur