Learn More
Acetamidoxym, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3559311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10607264 1 g Glasflasche 1 Gramm
10277063 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10607264
Marke: Thermo Scientific Acros 390530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22059-22-9 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22059-22-9
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00603514 MFCD00603514
InChI-Schlüssel AEXITZJSLGALNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n'-hydroxyacetimidamide, n-hydroxyacetamidine, methylamidoxime, acetamide, oxime, 1z-n'-hydroxyethanimidamide, n-hydroxyethanimidamide, oximinoacetamide, e-n'-hydroxyacetimidamide, n'-hydroxyacetamidine, n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 5487681
IUPAC-Name (Z)-N'-hydroxyethanimidamide
SMILES C\C(N)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamide oxime
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 138.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(NH2)=NOH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and pentane
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.