missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetamidin-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3756519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10645612 10 g Glasflasche 10 Gramm
10438130 100 g Glasflasche 100 Gramm
10137803 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10645612

Marke: Thermo Scientific Acros 170210100

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 124-42-5
Summenformel C2H6N2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
MDL-Nummer MFCD00013016
InChI-Schlüssel WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC-Name Ethanimidamid;hydrochlorid
SMILES CC(=N)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetamidine hydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 170°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(=NH)NH2·HCl
Menge 10 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.