Learn More
Acetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446937 500 g 500 Gramm
11374619 100 g 100 Gramm
11456937 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14361.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetanilid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Vulkanisationsbeschleunigern, Farbstoffen und Campher verwendet. Wird auch für die Synthese von Penicillin und anderen pharmazeutischen Produkten genutzt. Ist an der Herstellung von 4-Acetamidamiobensulfonylchlorid, einem Zwischenprodukt bei der Synthese von Sulfonamiden, beteiligt. Dient auch als experimentelle Entwicklerflüssigkeit. Wird darüber hinaus zur Stabilisierung von Lacken aus Celluloseester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Aceton, Benzol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-84-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008674
InChI-Schlüssel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetanilide
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Dichte 1.121
Siedepunkt 304°C to 305°C
Flammpunkt 161°C (321°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 500 g
Beilstein 606468
Merck Index 14,50
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%