Learn More
Acetanilid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10103490 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10123440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10091670 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10766381 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10445755 5 kg Plastikeimer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10103490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150812500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-84-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008674
InChI-Schlüssel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetanilide
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Farbe Blaugrau bis weiß
Dichte 4.65 (Air = 1.0)
Siedepunkt 304°C
Flammpunkt 173°C
Schmelzbereich ≥111°C to ≤115°C
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CONHC6H5
Menge 250 g
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formelmasse 135.17
Dampfdruck 13hPa at 114°C
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.