Learn More
Acetanilid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10766381 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
missing translation for 'unitSize':
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
10766381 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10123440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10103490 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10091670 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10445755 5 kg Plastikeimer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10766381 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 150810010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-84-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008674
InChI-Schlüssel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetanilide
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Farbe Blaugrau bis weiß
Dichte 4.65 (Air = 1.0)
Siedepunkt 304°C
Flammpunkt 173°C
Schmelzbereich ≥111°C to ≤115°C
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CONHC6H5
Menge 1 kg
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formelmasse 135.17
Dampfdruck 13hPa at 114°C
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetanilide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.