Learn More
Acetanilid (Acetylanilin), TRC
Artikelnummer. 30133801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133801 10 mg 10 Milligramm
30008244 100 mg 100 Milligramm
17994775 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16833010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-84-4
Summenformel C8 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylacetamide
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Phenylacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 10 mg
Formelmasse 135.0684
Reinheit (%) >95%