missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 3.0

Artikelnummer. 15406039
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15406039

Marke: Thermo Scientific Chemicals J63876.AP

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Suitable for battery materials development.

Anwendungen
Zur Fällung von Nukleinsäuren und Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese. Acetat-Puffer für die Amin-Kopplung von Proteinen an Oberflächen von Biacore Sensorchips. Studien von mikrobiellen Pili deuten darauf hin, dass Natriumacetat die K99-Produktion in E. coli-Stämmen, kultiviert auf einem minimalen Medium, unterdrückt. Experimente haben gezeigt, dass NaOAc, wenn es zu Lebensmittelabfallkompostierungssystemen hinzugefügt wird, wirksam gegen die schädlichen Auswirkungen organischer Säuren sein kann, die im Kompostierungsprozess produziert werden.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.

Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Wasser, Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 127-09-3

Spezifikation

Konzentration 1 mM Pufferlösung
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
Form Flüssig
Menge 500 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt