Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 5.0
Artikelnummer. 15473639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473639 500 ml 500 Milliliter
15463639 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473639 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60964.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78 €
    119.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 22.13 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Zur Fällung von Nukleinsäuren und Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese. Acetat-Puffer für die Amin-Kopplung von Proteinen an Oberflächen von Biacore Sensorchips. Studien von mikrobiellen Pili deuten darauf hin, dass Natriumacetat die K99-Produktion in E. coli-Stämmen, kultiviert auf einem minimalen Medium, unterdrückt. Experimente haben gezeigt, dass NaOAc, wenn es zu Lebensmittelabfallkompostierungssystemen hinzugefügt wird, wirksam gegen die schädlichen Auswirkungen organischer Säuren sein kann, die im Kompostierungsprozess produziert werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Wasser, Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Spezifikation
Konzentration 1 mM Pufferlösung
Form Flüssig
Menge 500 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen