Learn More
Honeywell Fluka™ Acetat-Pufferlösung, pH-Wert 4.6, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15633190 500 ml 500 Milliliter
15643190 6 x 500 ml 6 Stück
15623190 1 l 1 Liter
3 options
Artikelnummer. 15633190
Marke: Honeywell Fluka™ 31048500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumacetat/Essigsäure, für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 126-96-5
Menge 500 ml