Learn More
Acetate Buffer Solution, pH 5.12 (20°C), Honeywell™Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1L
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7732-18-5 |
| pH-Bereich | 5.12 (20°C) |
| Produkttyp | Acetate buffer solution |
| Menge | 1L |