Learn More
Acetat-Pufferlösung, pH-Wert: 6, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12930694 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12930694 1000mL 1000 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12930694
Marke: Fisher Chemical SOL 049 1L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
pH-Bereich 6
Form Flüssig
Menge 1000mL
Produkttyp Puffer