Learn More
Acetat-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952075 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12952075
Marke: Fisher Chemical A 002 500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC-Name Natriumacetat
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetat
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix Water
Menge 500 ml