Learn More
Acetat-Standard für Ionenchromatographie (IC) 1 μg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11586643 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11586643
Marke: Reagecon ICAS35
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gravimetrisch aus ultrareinem Material hergestellt, mit einem hochmodernen Ionenchromatographen getestet und verifiziert und mit dem gravimetrischen, nach Dichte korrigierten Ergebnis, bis zu einer Spezifikation von ±0.2 % zertifiziert
  • Ionenchromatographie-Referenzstandard, Ionenchromatographie-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Ionenchromatographie-Standards behandelt) und vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Alle Messunsicherheiten für das Produkt werden nach den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten auf der Vertrauensebene in 95 % ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: H₂O
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetat
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Verfahren IC- und andere Anion-Messverfahren, Anion Measurement
Element Acetat
Menge 100 ml