Learn More
Acetazolamid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044638
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11371947 5 g 5 Gramm
11381947 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11371947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07562.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 222.24 g/mol
Acetazolamide acts as a carbonic anhydrase inhibitor which increases cerebral blood flow. It inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins. It is used for the medical treatment of glaucoma, epileptic seizure, idiopathic intracranial hypertension, altitude sickness, cystinuria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in NH4 OH (50 mg/ml), DMSO, Methanol und schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-66-5
Summenformel C4H6N4O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00003105
InChI-Schlüssel BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
PubChem CID 1986
ChEBI CHEBI:27690
IUPAC-Name N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetazolamide
Schmelzpunkt ∽255°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 212994
Merck Index 14,53
Löslichkeitsinformationen Soluble in NH4OH (50mg/mL),DMSO,Methanol and slightly soluble in Ethanol.
Formelmasse 222.25
Reinheit (%) 99%