Learn More
Acetazolamid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetazolamide |
| CAS | 59-66-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acetazolamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H6 N4 O3 S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Acetazolamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| Mehr anzeigen |