Learn More
Acetazolamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17992426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992426 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17992426 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0648.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acetazolamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetazolamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H6 N4 O3 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Acetazolamide
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
Menge 500 mg
Formelmasse 221,9881 g/mol