Learn More
Acetazolamid, TRC
Artikelnummer. 30135592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135592 1 g 1 Gramm
30134305 100 g 100 Gramm
17991635 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1615001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-66-5
Summenformel C4 H6 N4 O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
Synonym Acetazolamide, Acetamide, N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, Acetamide, N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide, 2-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 2-Acetamido-5-sulfonamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-Acetamide-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiodiazole-2-sulfonamide, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfonamide, AZM, Acetamox, Acetazolamid, Atenezol, Carbonic anhydrase inhibitor 6063, Cidamex, Defiltran, Dehydratin, Diacarb, Diakarb, Diamox, Didoc, Diluran, Diuramid, Diuramide, Diureticum-Holzinger, Diuriwas, Diutazol, Donmox, Edemox, Eumicton, Fonurit, Glaupax, Glupax, L 579486, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, NSC 145177, Natrionex, Nephramid, Nephramide, Phonurit
IUPAC-Name N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetazolamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Formelmasse 221.9881
Reinheit (%) >95%