Learn More
Essigsäure, Ammoniumsalz, ACS-Reagenz, Kristalle, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10351691 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10712222 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10494701 2 kg Kunststoffflasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423270250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10 €
    38.90 € / 25 Gramm
    Sparen 1.20 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.08
MDL-Nummer MFCD00013066
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Schmelzpunkt 114.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 97.0
pH 6.7 to 7.3 (5% soln. at 25°C)
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 25 g
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01% max
Prozentgehaltsbereich 97+%
Dichte 1.07
Strukturformel CH3CO2NH4
Beilstein 02, 96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15, 492
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) ≥97%
Güte ACS-Reagenz