Learn More
Eisessigsäure, Ammoniumsalz, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11924901 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
10722021 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10103950 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 €
    418.00 € / 10 Kilogramm
    Sparen 28.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 77.08
InChI-Schlüssel USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC-Name Azanium; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, ammonium salt
Schmelzpunkt 114.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3CO2NH4
Menge 10 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15,492
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Formelmasse 77.08
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Anhaftende Kristalle