Learn More
Essigsäure-d, für die NMR-Spektroskopie, 98 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50g
250g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10583911 50g Glasflasche 50 Gramm
10732781 250g Glasflasche 250 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10583911
Marke: Thermo Scientific Acros 166200500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 758-12-3 | C2H4O2 | 61.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 758-12-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 61.058
MDL-Nummer MFCD00051050
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Synonym acetic acid-d, acetic acid-d1, monodeuteroacetic acid, acetic 2h acid, acetic acid-od, o-2h acetic acid, mono-deuteroacetic acid, ch3cood
PubChem CID 2723902
IUPAC-Name Deuteriumacetat
SMILES CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-d
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 98 atom % D
Dichte 1,0500g/mL
Deuterium (D) Min. 97,5%
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,3715
Relative Dichte 1,05
Wasser Max. 0,4% (coulometrisch)
Menge 50g
Schmelzpunkt 15,0°bis 16,0 °C
Siedepunkt 116,0°bis 117,0 °C
Strukturformel CH3CO2D
Formelmasse 61.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid-d
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.