Learn More
Essigsäure-d4 (Reagenzqualität), CDN
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetic acid-D4 |
| CAS | 1186-52-3 |
| Summenformel | C2 2H4 O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | deuterio 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 64.08 |
| Formelmasse | 64.0462 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |