Learn More
Essigsäure-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetic acid-D4 |
| CAS | 1186-52-3 |
| Summenformel | C2 2H4 O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Acetic-d3 acid-d (6CI,7CI,8CI,9CI), Acetic acid (CD3COOD), Acetic acid-d4, Perdeuterioacetic acid, Perdeuteroacetic acid, Tetradeuterioacetic acid, Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | Deuterio-2,2,2-trideuterioacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 64.08 |
| Formelmasse | 64.0462 |