Learn More
Essigsäure, Eisessig, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050244
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Gehäuse 2L
4 x 500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
2000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11393358 100 ml 100 Milliliter
11475160 500 mL 500 Milliliter
11485160 4 x 500 ml 2000 Milliliter
13572310 Gehäuse 2L 2 Liter
11303368 Gehäuse 2L 2 Liter
5 options
Artikelnummer. 11393358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036289.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid, glacial
Namenshinweis Glacial
Schmelzpunkt 16,6 °C
Siedepunkt 118,1 °C
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
UN-Nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS
Dichte 1,049
Menge 100 ml
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3721