Learn More
Essigsäure, Glazial (Aldehyd-frei/sequenzierend), Fisher BioReagents™
Für DNA-Sequenzierung und andere biologische Anwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese
Marke:  Fisher Bioreagents BP1185-500
Weitere Details : CAS : 64-19-7 Netto-Gewicht : 0.57400kg Transport : UN number : 2789 Chem class : 8 Pack group : II
Artikelnummer. 10021123
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für DNA-Sequenzierung und andere biologische Anwendungen wie DNA/RNA-Elektrophorese
Aldehydfreie Essigsäure eignet sich für die DNA-Sequenzierung und andere biologische Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Acetic Acid, Glacial
Aldehyde-free
64-19-7
Farblos
C2H4O2
MFCD00036152
15, 54
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acetic acid
176
60.05
Sequenzierung
500 ml
Flüssig
1,52 kPa bei 20 °C
2,5
16 °C
117 °C
≥99.7 %
CH3COOH
2789
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(O)=O
60.05
CHEBI:15366
≥99.7%
1,048 g/cm³
Glas
Max. 8 ppm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation