missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PTEN Antibody (217702) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18608364 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608364 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608364 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB847A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PTEN Monoclonal antibody specifically detects PTEN in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PTEN
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF, Gene Knock-Out
Klassifikation Monoclonal
Klon 217702
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BZS, EC 3.1.3.16,10q23del, EC 3.1.3.48, EC 3.1.3.67, GLM2, MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10, MMAC1MGC11227, Mutated in multiple advanced cancers 1, phosphatase and tensin homologDEC, phosphatidylinositol-34,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificityprotein phosphatase PTEN, PTEN1, TEP1MHAM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human PTEN, Thr2-Val403, Accession # P60484
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cell Biology, Lipid and Metabolism, Metastasis, mTOR Pathway, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5728
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.