missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Geminin Antibody (CPTC-GMNN-1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600211 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600211 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600211 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP279878APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Geminin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-GMNN-1
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length protein (Uniprot: O75496)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51053
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.